Få mere at vide
Trajan™ eVol™ XCHANGE Sprøjter
Artikelnummer. 13467878
Volumen (metrisk):
100μ l
1 mL
Mængde:
1 Pk.
3/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Artikelnummer. 13467878
Brand: Trajan™ 2910035
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
XCHANGE™ analytiske sprøjter kan nemt og hurtigt udskiftes, så de kan dedikeres til individuelle væsker og metoder for at forhindre mulig krydskontaminering af reagenser.
  • Væskehåndtering brugeruafhængig enhed
  • Reduktion af behov for re-analyse
  • Sprøjter skiftes nemt og hurtigt
  • Reservedele til rådighed
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Til brug med (applikation) Væskehåndteringsprocedure
Længde (engelsk) 1,9 tommer.
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype eVol™ Sprøjte
Mængde 1 Pk.
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Fasning