Få mere at vide
Trajan™ eVol™ XCHANGE Sprøjter
Volumen (metrisk):
100μ l
1 mL
Mængde:
1 Pk.
3/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Beskrivelse
- Væskehåndtering brugeruafhængig enhed
- Reduktion af behov for re-analyse
- Sprøjter skiftes nemt og hurtigt
- Reservedele til rådighed
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 25 G |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndteringsprocedure |
| Længde (engelsk) | 1,9 tommer. |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Produkttype | eVol™ Sprøjte |
| Mængde | 1 Pk. |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Længde (metrisk) nål | 50 mm |
| Nålespids stil | Fasning |