Få mere at vide
SGE™ eVol™ Håndholdt automatisk analytisk sprøjte
Artikelnummer. p-3975049
Volumen (metrisk):
20 til 500μ L
5μ L
50μ l
500 μl
Nålespids stil:
Fasning
Uden nål
Mængde:
3/Pk.
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Artikelnummer. 12927586
Brand: SGE™ 2910020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedrer laboratoriets arbejdsgang
eVol™ er koblingen af to præcisionsenheder —et digitalt styret elektronisk drev og et XCHANGE™ (patentanmeldt) aktiveret analytisk sprøjte. De XCHANGE™ analytiske sprøjter kan nemt og hurtigt udskiftes, så de kan dedikeres til individuelle væsker og metoder, samtidig med at krydskontaminering af reagenser forhindres.
  • Digitalt styret dispenseringssystem med positiv forskydning
  • Programmerbar —muliggør brugeruafhængige væskehåndteringsprocedurer
  • Let kalibreret for at sikre nøjagtig dispensering
  • Gemmer kalibreringsfaktorer for op til ti XCHANGE™ sprøjter
  • Touch Wheel brugergrænseflade
  • Fuld farve skærm
Applikationer:
  • Udarbejdelse af kalibreringsstandarder
  • Tilføjelse af interne standarder
  • Præcis dispensering af ikke-vandige væsker
  • Prøvefortynding
Tekniske data
Nålemåler 25 G
Diameter (engelsk) indre nål 0,0047 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.12 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,019 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.5 mm
Til brug med (applikation) Udarbejdelse af kalibreringsstandarder, tilføjelse af interne standarder
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Produkttype eVol Analytisk sprøjte
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5μ L
Nålespids stil Fasning
Til brug med (udstyr) eVol Automatiseret sprøjte