Få mere at vide
SGE™ eVol™ Håndholdt automatisk analytisk sprøjte
Description
eVol™ er koblingen af to præcisionsenheder —et digitalt styret elektronisk drev og et XCHANGE™ (patentanmeldt) aktiveret analytisk sprøjte. De XCHANGE™ analytiske sprøjter kan nemt og hurtigt udskiftes, så de kan dedikeres til individuelle væsker og metoder, samtidig med at krydskontaminering af reagenser forhindres.
- Digitalt styret dispenseringssystem med positiv forskydning
- Programmerbar —muliggør brugeruafhængige væskehåndteringsprocedurer
- Let kalibreret for at sikre nøjagtig dispensering
- Gemmer kalibreringsfaktorer for op til ti XCHANGE™ sprøjter
- Touch Wheel brugergrænseflade
- Fuld farve skærm
Applikationer:
- Udarbejdelse af kalibreringsstandarder
- Tilføjelse af interne standarder
- Præcis dispensering af ikke-vandige væsker
- Prøvefortynding
Specifications
Specifications
| Nålemåler | 25 G |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,012 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.32 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,024 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Til brug med (applikation) | Udarbejdelse af kalibreringsstandarder, tilføjelse af interne standarder |
| Længde (engelsk) Nål | 1,96 tommer. |
| Produkttype | eVol Analytisk sprøjte |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 500 μl |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.