Få mere at vide
SGE™ eVol™ Håndholdt automatisk analytisk sprøjte
Artikelnummer. 12957596
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 til 500μ L
5μ L
50μ l
500 μl
Nålespids stil:
Fasning
Uden nål
Mængde:
3/pakke
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålespids stil Mængde Pakningsstørrelse
12957596 500 μl Fasning 3/pakke Pakke med 3
12927586 5μ L Fasning Ea. Hver
12997586 500 μl Fasning Ea. Hver
12947586 50μ l Fasning Ea. Hver
12907596 20 til 500μ L Uden nål Ea. Hver
12927596 5μ L Fasning 3/pakke Pakke med 3
12937596 50μ l Fasning 3/pakke Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12957596 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 2910324
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Forbedrer laboratoriets arbejdsgang
eVol™ er koblingen af to præcisionsenheder —et digitalt styret elektronisk drev og et XCHANGE™ (patentanmeldt) aktiveret analytisk sprøjte. De XCHANGE™ analytiske sprøjter kan nemt og hurtigt udskiftes, så de kan dedikeres til individuelle væsker og metoder, samtidig med at krydskontaminering af reagenser forhindres.
  • Digitalt styret dispenseringssystem med positiv forskydning
  • Programmerbar —muliggør brugeruafhængige væskehåndteringsprocedurer
  • Let kalibreret for at sikre nøjagtig dispensering
  • Gemmer kalibreringsfaktorer for op til ti XCHANGE™ sprøjter
  • Touch Wheel brugergrænseflade
  • Fuld farve skærm
Applikationer:
  • Udarbejdelse af kalibreringsstandarder
  • Tilføjelse af interne standarder
  • Præcis dispensering af ikke-vandige væsker
  • Prøvefortynding
Tekniske data
Nålemåler 25 G
Diameter (engelsk) indre nål 0,012 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.32 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Produkttype eVol Analytisk sprøjte
Mængde 3/pakke
Volumen (metrisk) 500 μl
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Fasning
Til brug med (udstyr) eVol Automatiseret sprøjte