Learn More
SGE™ eVol™ Håndholdt automatisk analytisk sprøjte
Description
eVol™ er koblingen af to præcisionsenheder —et digitalt styret elektronisk drev og et XCHANGE™ (patentanmeldt) aktiveret analytisk sprøjte. De XCHANGE™ analytiske sprøjter kan nemt og hurtigt udskiftes, så de kan dedikeres til individuelle væsker og metoder, samtidig med at krydskontaminering af reagenser forhindres.
- Digitalt styret dispenseringssystem med positiv forskydning
- Programmerbar —muliggør brugeruafhængige væskehåndteringsprocedurer
- Let kalibreret for at sikre nøjagtig dispensering
- Gemmer kalibreringsfaktorer for op til ti XCHANGE™ sprøjter
- Touch Wheel brugergrænseflade
- Fuld farve skærm
Applikationer:
- Udarbejdelse af kalibreringsstandarder
- Tilføjelse af interne standarder
- Præcis dispensering af ikke-vandige væsker
- Prøvefortynding
Specifications
Specifications
| Produkttype | eVol™ Analytisk sprøjte, ingen nål |
| Nålepunkt nummer | Ingen nål inkluderet |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 20 til 500μ L |
| Nålespids stil | Uden nål |
| Til brug med (udstyr) | eVol Automatiseret sprøjte |