Få mere at vide
Trajan™ EasyLOK beslag
Mængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Rustfrit stål 10-32 gevind
- Inert kontaktflade gør den biokompatibel
- Ideel til brug med ætsende opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Udskiftning PEEK Hexnut ferrule |
| Maks. Tryk | 5000 psi |
| Trådstørrelse | 10-32 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Mængde | 10 stk./pakke |
| Inkluderer | Pk. størrelse: 10 |