Få mere at vide
Trajan™ Diamant Thermo RSH 100 μL GC Autosampler sprøjter
Nålespids stil:
Ultraglat hydrofil, kegle
Ultraglat hydrofobisk, kegle
Ultraglat, kegle
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Laveste sprøjteoverførsel
- Reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding
- Ultra glatte aftagelige nåle med valg af overfladebehandling.
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,009 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.24 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,024 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (engelsk) Nål | 2,24 tommer. |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Mængde | 1 Pk. |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Vis mere |