Få mere at vide
Trajan™ Diamant Thermo RSH 10 til 50 μL GC autosampler sprøjter
Diameter (metrisk) indre nål:
0,11 mm
0,24 mm
Inkluderer:
Ultraglat belægning
Ultraglat hydrofil belægning
Ultraglat hydrofobisk belægning
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Laveste sprøjteoverførsel
- Reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding
- Ultra glatte aftagelige nåle med valg af overfladebehandling.
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,004 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0,11 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,024 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Inkluderer | Ultraglat hydrofobisk belægning |
| Længde (engelsk) Nål | 2,24 tommer. |
| Produkttype | GC Autosampler sprøjte |
| Mængde | Ea. |
| Vis mere |