Få mere at vide
Trajan™ Diamant Thermo RSH 10 til 50 μL GC autosampler sprøjter
Artikelnummer. 13117946
Diameter (metrisk) indre nål:
0,11 mm
0,24 mm
Inkluderer:
Ultraglat belægning
Ultraglat hydrofil belægning
Ultraglat hydrofobisk belægning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13117946
Brand: Trajan™ 0355610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedrer følsomheden af din MS-analyse med reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding.
  • Laveste sprøjteoverførsel
  • Reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding
  • Ultra glatte aftagelige nåle med valg af overfladebehandling.
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) indre nål 0,009 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0,24 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Inkluderer Ultraglat hydrofil belægning
Længde (engelsk) Nål 2,24 tommer.
Produkttype GC Autosampler sprøjte
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10 til 50μ L
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Diamant Thermo RSH