Få mere at vide
Trajan™ Diamond MS Autosampler sprøjter: Til Agilent
Artikelnummer. 13147976
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
Model-:
10R-AG-GT-MS1
25R-AG-GT-MS1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13147976
Brand: Trajan™ 002760
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedrer følsomheden af din MS-analyse med reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding.
  • Laveste sprøjteoverførsel
  • Reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding
  • Ultra glatte aftagelige nåle med valg af overfladebehandling.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Forbedrer massespektrometrianalysefølsomheden
Produkttype Diamond MS sprøjte
Model- 10R-AG-GT-MS1
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10μ l
Tilslutningstype Aftagelig