Få mere at vide
Trajan™ Diamond Headspace sprøjter til CTC PAL RTC (Robotic Tool Change)
Beskrivelse
- Reproducerbarhed - et unikt, aktiveret stempelspidsdesign sikrer, at en gastæt forsegling konsekvent opretholdes, hvilket giver enestående ydeevne og lang levetid med temperaturcykler.
- Driftstemperatur– premium ydeevne fortsætter, selv når temperaturen cykler op til 150 °C.
- Spar tid og forbedre arbejdsgangen– forlængede ligevægtstider er ikke påkrævet. Reduceret overførsel minimerer den tid, der bruges til at skylle og vaske sprøjter.
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,024 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (engelsk) Nål | 2,5 tommer |
| Produkttype | Diamond Headspace sprøjte |
| Model- | 1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6,5/0,63H |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 1000 μL |
| Nålespids stil | Side hul |
| Vis mere |