Få mere at vide
Trajan™ Diamond Headspace sprøjter til CTC PAL RTC (Robotic Tool Change)
Artikelnummer. 13107886
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 μL
2500μ L
Model-:
1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6,5/0,63H
2,5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6,5/0,63H
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Model- Pakningsstørrelse
13107886 2500μ L 2,5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6,5/0,63H Hver
13197876 1000 μL 1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6,5/0,63H Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13107886 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 008655
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Opnå enestående reproducerbarhed, mens du sparer tid og forbedrer arbejdsgangen.
  • Reproducerbarhed - et unikt, aktiveret stempelspidsdesign sikrer, at en gastæt forsegling konsekvent opretholdes, hvilket giver enestående ydeevne og lang levetid med temperaturcykler.
  • Driftstemperatur– premium ydeevne fortsætter, selv når temperaturen cykler op til 150 °C.
  • Spar tid og forbedre arbejdsgangen– forlængede ligevægtstider er ikke påkrævet. Reduceret overførsel minimerer den tid, der bruges til at skylle og vaske sprøjter.
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 2,5 tommer
Produkttype Diamond Headspace sprøjte
Model- 2,5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6,5/0,63H
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 2500μ L
Nålespids stil Side hul
Til brug med (udstyr) CTC PAL RTC
Tilslutningstype Fast