Få mere at vide
Trajan™ Diamond GC-nåle til 10 til 50 μL manuelle sprøjter
Nålemåler:
25 G
26 G
Inkluderer:
Ultraglat belægning
Ultraglat hydrofil belægning
Ultraglat hydrofobisk belægning
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Forbedre følsomheden af din MS-analyse:
- Laveste sprøjteoverførsel
- Reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding
- Ultra glatte aftagelige nåle med valg af overfladebehandling.
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 25 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,0078 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,196 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.2 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.5 mm |
| Inkluderer | Ultraglat hydrofil belægning |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | GC nål |
| Nålespids stil | Fasning |
| Til brug med (udstyr) | Manuel sprøjte (10 til 50 μL) |