Få mere at vide
Trajan™ Diamant CTC PAL 100 μL GC Autosampler sprøjter
Artikelnummer. 13167936
Nålespids stil:
Ultraglat hydrofil, kegle
Ultraglat hydrofobisk, kegle
Ultraglat, kegle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13167936
Brand: Trajan™ 0355521
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedrer følsomheden af MS-analyse med reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding.
  • Sikrer at overførsel reduceres til niveauer, der er lavere, selv end de bedste tilgængelige sprøjter med fast nåle. I tilfælde af nåleskader giver Diamond MS nåle et omkostningseffektivt alternativ til at købe en hel fast kanylesprøjte.
  • Ultraglatte nåle reducerer ikke-specifik interaktion mellem din prøve og nålen.
  • Reducer prøveinteraktioner yderligere med en hydrofob eller hydrofil nålebelægning
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) indre nål 0,009 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.24 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 1,9 tommer.
Produkttype Autosampler sprøjte
Mængde 1 Pk.
Volumen (metrisk) 100μ l
Nålespids stil Ultraglat hydrofobisk, kegle
Til brug med (udstyr) CTC PAL GC