Få mere at vide
Trajan™ Diamant CTC PAL 10 til 50 μL GC autosampler sprøjter
Artikelnummer. 13177936
Diameter (metrisk) indre nål:
0,11 mm
0,24 mm
Inkluderer:
Ultraglat belægning
Ultraglat hydrofil belægning
Ultraglat hydrofobisk belægning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13177936
Brand: Trajan™ 0355522
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedrer følsomheden af MS-analyse med reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding.
  • Sikrer at overførsel reduceres til niveauer, der er lavere, selv end de bedste tilgængelige sprøjter med fast nåle. I tilfælde af nåleskader giver Diamond MS nåle et omkostningseffektivt alternativ til at købe en hel fast kanylesprøjte.
  • Ultraglatte nåle reducerer ikke-specifik interaktion mellem din prøve og nålen.
  • Reducer prøveinteraktioner yderligere med en hydrofob eller hydrofil nålebelægning
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) indre nål 0,004 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0,11 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Inkluderer Ultraglat hydrofobisk belægning
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Produkttype GC Autosampler sprøjte
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10 til 50μ L
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) CTC PAL