Få mere at vide
Trajan™ Diamant CTC PAL 10 til 50 μL GC autosampler sprøjter
Diameter (metrisk) indre nål:
0,11 mm
0,24 mm
Inkluderer:
Ultraglat belægning
Ultraglat hydrofil belægning
Ultraglat hydrofobisk belægning
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sikrer at overførsel reduceres til niveauer, der er lavere, selv end de bedste tilgængelige sprøjter med fast nåle. I tilfælde af nåleskader giver Diamond MS nåle et omkostningseffektivt alternativ til at købe en hel fast kanylesprøjte.
- Ultraglatte nåle reducerer ikke-specifik interaktion mellem din prøve og nålen.
- Reducer prøveinteraktioner yderligere med en hydrofob eller hydrofil nålebelægning
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,0094 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0,24 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,024 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Inkluderer | Ultraglat hydrofil belægning |
| Længde (engelsk) Nål | 1,96 tommer. |
| Produkttype | GC Autosampler sprøjte |
| Mængde | Ea. |
| Vis mere |