Få mere at vide
Trajan™ Methyl-deaktiveret kapillærrør med smeltet silica
Artikelnummer. 15298803
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
2 m
5 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.075 mm
0.15 mm
0.17 mm
0.22 mm
0,001 tommer.
0.32 mm
0,02 tommer.
0.53 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.19 mm
0.22 mm
0.222 mm
0.3 mm
0.363 mm
0.43 mm
0.68 mm
Pakningsstørrelse:
10m
25m
2m
5m
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
15298803 5 m 0.15 mm 0.222 mm 5m
15228813 2 m 0.22 mm 0.363 mm 2m
15218813 2 m 0.15 mm 0.363 mm 2m
15238803 2 m 0.075 mm 0.19 mm 2m
15288803 2 m 0.15 mm 0.22 mm 2m
15238813 2 m 0.32 mm 0.43 mm 2m
12955751 5 m 0.32 mm 0.43 mm 5m
15288813 2 m 0.53 mm 0.68 mm 2m
15298813 5 m 0.17 mm 0.3 mm 5m
15248813 25 m 0.32 mm 0.43 mm 25m
10340661 5 m 0.22 mm 0.363 mm Hver
10218580 5 m 0.53 mm 0.68 mm Hver
10781802 5 m 0.32 mm 0.43 mm Hver
12945751 5 m 0.22 mm 0.363 mm 5m
15258853 25 m 0.53 mm 0.68 mm 25m
11997754 2 m 0,001 tommer. 0.363 mm Hver
15248853 10 m 0,02 tommer. 0.68 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15298803 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 0624461
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vigtigt for at opretholde et højtydende kromatografisystem. Trajan Scientific og Medical™ Methyl-deaktiveret smeltet silica-kapillærrør er kemisk inert og termisk stabilt op til 380 °C.
  • Velegnet til organiske og vandige opløsningsmidler
  • Methyl deaktiveret til brug med kulbrinter (pentan, hexan, heptan, iso-octan, aromater og blandede opløsningsmidler - n-paraffiner/chlorerede opløsningsmidler
  • Individuelt testet ydeevne af hver 30m længde, hvorfra alle kortere længder er forberedt
  • Ideel til bioteknologiske applikationer
Tekniske data
Type Kapillærrør
Til brug med (applikation) Ideel til bioteknologiske applikationer og organiske og vandige opløsningsmidler
Diameter (engelsk) Indre 0,005 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,008 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.15 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.222 mm
Samlet længde (engelsk) 16,4 fod
Samlet længde (metrisk) 5 m
Materiale Sammensmeltet silica
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 716 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 380 °C