Få mere at vide
Trajan™ Methyl-deaktiveret kapillærrør med smeltet silica
Artikelnummer. 15218813
Diameter (engelsk) Indre:
0,002 tommer.
0,005 tommer.
0,006 tommer.
0,008 tommer.
0,25 mm
0,012 tommer.
0,020 tommer.
0,53 mm
Diameter (engelsk) Ydre:
0,007 tommer.
0,008 tommer.
0,01 tommer.
0,014 tommer.
0,016 tommer.
0,026 tommer.
0,03 tommer.
Samlet længde (engelsk):
6,56 fod
6,6 fod
16,4 fod
32,8 fod
82 fod
Pakningsstørrelse:
10m
25m
2m
5m
Hver
Artikelnummer. 15218813
Brand: Trajan™ 0624465
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vigtigt for at opretholde et højtydende kromatografisystem. Trajan Scientific og Medical™ Methyl-deaktiveret smeltet silica-kapillærrør er kemisk inert og termisk stabilt op til 380 °C.
  • Velegnet til organiske og vandige opløsningsmidler
  • Methyl deaktiveret til brug med kulbrinter (pentan, hexan, heptan, iso-octan, aromater og blandede opløsningsmidler - n-paraffiner/chlorerede opløsningsmidler
  • Individuelt testet ydeevne af hver 30m længde, hvorfra alle kortere længder er forberedt
  • Ideel til bioteknologiske applikationer
Tekniske data
Type Kapillærrør
Til brug med (applikation) Ideel til bioteknologiske applikationer og organiske og vandige opløsningsmidler
Diameter (engelsk) Indre 0,005 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,014 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.15 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.363 mm
Samlet længde (engelsk) 6,56 fod
Samlet længde (metrisk) 2 m
Materiale Sammensmeltet silica
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 716 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 380 °C