Få mere at vide
Trajan™ Methyl-deaktiveret kapillærrør med smeltet silica
Diameter (engelsk) Indre:
0,002 tommer.
0,005 tommer.
0,006 tommer.
0,008 tommer.
0,25 mm
0,012 tommer.
0,020 tommer.
0.53 mm
Diameter (engelsk) Ydre:
0,007 tommer.
0,008 tommer.
0,01 tommer.
0,014 tommer.
0,016 tommer.
0,026 tommer.
0,03 tommer.
Samlet længde (engelsk):
6,56 fod
6,6 fod
16,4 fod
32.8 ft.
82 fod
Pakningsstørrelse:
10m
25m
2m
5m
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til organiske og vandige opløsningsmidler
- Methyl deaktiveret til brug med kulbrinter (pentan, hexan, heptan, iso-octan, aromater og blandede opløsningsmidler - n-paraffiner/chlorerede opløsningsmidler
- Individuelt testet ydeevne af hver 30m længde, hvorfra alle kortere længder er forberedt
- Ideel til bioteknologiske applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kapillærrør |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,25 mm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,01 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,001 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.363 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 6,6 fod |
| Samlet længde (metrisk) | 2 m |
| Materiale | Silica |