Få mere at vide
Trajan™ CTC PAL aftagelig nålesprøjte
Volumen (metrisk):
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
- Nøjagtige og reproducerbare injektioner
- Specielt designet til højtydende væskekromatologi (HPLC)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE (stempel) |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.37 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.72 mm |
| Produkttype | HPLC autosampler sprøjte |
| Volumen (metrisk) | 250μ L |
| Nålespids stil | LC |