Få mere at vide
Trajan™ CTC PAL HPLC fast nål autosampler sprøjte
Artikelnummer. 12947556
Skift visning
Volumen (metrisk):
25μ L
100μ l
500 μl
Model-:
100F-CTC-GT-LC
100F-CTC-GT-LC(0,4)
25F-CTC-GT-LC
500F-CTC-GT-LC(0,4)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Model- unitSize
12947556 100μ l 100F-CTC-GT-LC Hver
12967526 100μ l 100F-CTC-GT-LC(0,4) Hver
12987526 500 μl 500F-CTC-GT-LC(0,4) Hver
12957526 25μ L 25F-CTC-GT-LC Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12947556 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 005715
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tønde af borosilikatglas og nåle i rustfrit stål giver styrke og træghed. Bagside giver hurtig og præcis volumenvurdering.
  • Højtemperatursprøjter til headspace-applikation med temperaturer op til 150 °C
  • Mulighed for PTFE stempelforsegling for jævn, lækagefri drift - velegnet til både væske- og gasprøver, med udskiftelige stempler
  • Specifikationerne for sprøjterne er nøjagtigt tilpasset CTC holdere for at sikre korrekt pasform og pålidelig funktion
Tekniske data
Nålemåler 22 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.72 mm
Produkttype Fast nålesprøjte
Model- 100F-CTC-GT-LC
Volumen (metrisk) 100μ l
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil LC