Få mere at vide
SGE™ ConnecTite™ Liners til Thermo Scientific™ GC
Artikelnummer. 15279023
Skift visning
Produkttype:
Connectite bundhulsforing
Connectite standard liner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15279023 Connectite bundhulsforing Pakke med 5
15239023 Connectite standard liner Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15279023 Leverandør Trajan Leverandørnr. 092336
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designet til brug med Thermo Scientific TRACE™ og FOCUS™ GC'er
  • Sortimentet dækker alle applikationer og alle populære instrumentmærker/modeller
  • Udvalget dækker teknikker til fordampning og kølige injektionsteknikker på kolonnen
  • Indløbsforinger sikrer fuldstændig overførsel af prøve fra sprøjten til kolonnen uden tab
  • 8 mm OD, 5 mm ID; 105 mm længde
Spezifikation
Produkttype Connectite bundhulsforing
Mængde 5/Pk.
Længde (metrisk) 10.5 cm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.5 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.8 cm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific GC Trace and Focus
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.