Få mere at vide
SGE™ ConnecTite™ Liners til Shimadzu™ GC
Artikelnummer. 15279013
Mængde:
5/Pk.
Produkttype:
Connectite Top Hole Liner
Connectite bundhulsforing
Connectite standard liner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15279013
Brand: SGE™ 092329
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med Shimadzu 2010™ GC
  • Sortimentet dækker alle applikationer og alle populære instrumentmærker/modeller
  • Udvalget dækker teknikker til fordampning og kølige injektionsteknikker på kolonnen
  • Indløbsforinger sikrer fuldstændig overførsel af prøve fra sprøjten til kolonnen uden tab
  • 5 mm OD, 3,4 mm ID; 95 mm længde
Tekniske data
Mængde 5/Pk.
Længde (metrisk) 9.5 cm
Produkttype Connectite standard liner
Diameter (metrisk) Indvendig 0.34 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.5 cm
Til brug med (udstyr) Shimadzu 2010