Få mere at vide
SGE™ ConnecTite™ Liners til Shimadzu™ GC
Artikelnummer. 15219023
Skift visning
Mængde:
5/pakke
Produkttype:
Connectite Top Hole Liner
Connectite bundhulsforing
Connectite standard liner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype unitSize
15219023 5/pakke Connectite bundhulsforing Pakke med 5
15279013 5/pakke Connectite standard liner Pakke med 5
15299013 5/pakke Connectite Top Hole Liner Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15219023 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 092331
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med Shimadzu 2010™ GC
  • Sortimentet dækker alle applikationer og alle populære instrumentmærker/modeller
  • Udvalget dækker teknikker til fordampning og kølige injektionsteknikker på kolonnen
  • Indløbsforinger sikrer fuldstændig overførsel af prøve fra sprøjten til kolonnen uden tab
  • 5 mm OD, 3,4 mm ID; 95 mm længde
Tekniske data
Mængde 5/pakke
Længde (metrisk) 9.5 cm
Produkttype Connectite bundhulsforing
Diameter (metrisk) Indvendig 0.34 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.5 cm
Til brug med (udstyr) Shimadzu 2010