Få mere at vide
SGE™ ConnecTite™ Liners til Agilent™ GC
Artikelnummer. p-4595126
Til brug med (udstyr):
Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500
Geometri:
Nederste hul
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15249013
Brand: SGE™ 092324
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
  • Sortimentet dækker alle applikationer og alle populære instrumentmærker/modeller
  • Udvalget dækker teknikker til fordampning og kølige injektionsteknikker på kolonnen
  • Indløbsforinger sikrer fuldstændig overførsel af prøve fra sprøjten til kolonnen uden tab
  • 6,3 mm OD, 4 mm ID; 78,5 mm længde
Tekniske data
Geometri Standard
Mængde 5/Pk.
Længde (metrisk) 7.85 cm
Produkttype Connectite standard liner
Diameter (metrisk) Indvendig 0.4 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.63 cm
Til brug med (udstyr) Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500