Få mere at vide
SGE™ ConnecTite™ Liners til Agilent™ GC
Artikelnummer. 15269013
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500
Geometri:
Nederste hul
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Geometri Pakningsstørrelse
15269013 Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890 Nederste hul Pakke med 5
15249013 Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500 Standard Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15269013 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 092326
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Designet til Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
  • Sortimentet dækker alle applikationer og alle populære instrumentmærker/modeller
  • Udvalget dækker teknikker til fordampning og kølige injektionsteknikker på kolonnen
  • Indløbsforinger sikrer fuldstændig overførsel af prøve fra sprøjten til kolonnen uden tab
  • 6,3 mm OD, 4 mm ID; 78,5 mm længde
Tekniske data
Produkttype Connectite standard liner
Geometri Nederste hul
Mængde 5/Pk.
Længde (metrisk) 7.85 cm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.4 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.63 cm
Til brug med (udstyr) Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890