Få mere at vide
SGE™ ConnecTite™ Liners til Agilent™ GC
Artikelnummer. 15249013
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500
Geometri:
Nederste hul
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Geometri unitSize
15249013 Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500 Standard Pakke med 5
15269013 Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890 Nederste hul Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15249013 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 092324
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
  • Sortimentet dækker alle applikationer og alle populære instrumentmærker/modeller
  • Udvalget dækker teknikker til fordampning og kølige injektionsteknikker på kolonnen
  • Indløbsforinger sikrer fuldstændig overførsel af prøve fra sprøjten til kolonnen uden tab
  • 6,3 mm OD, 4 mm ID; 78,5 mm længde
Tekniske data
Geometri Standard
Mængde 5/Pk.
Længde (metrisk) 7.85 cm
Produkttype Connectite standard liner
Diameter (metrisk) Indvendig 0.4 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.63 cm
Til brug med (udstyr) Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500