Få mere at vide
SGE™ BPX70 Kapillærsøjler
Artikelnummer. 10576762
Skift visning
Længde (metrisk):
25 m
30 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10576762 30 m Hver
10432191 25 m Hver
2 options
Artikelnummer. 10576762
Brand: SGE™ 054616
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt udviklet til analyse af fedtsyremethylestere (FAME'er)
  • Den eneste stationære fase med høj temperatur og højt cyanopropylindhold, der bruges rutinemæssigt til GC/MS-applikationer
  • (70%) - Cyanopropyl (ækvivalent) polysilphenylen-siloxan
Foreslåede primære applikationer til BPX70-kolonner:
Fedtsyremethylestere (FAMEs)
Farmaceutiske
sukkerarter
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase SGE™ BPX70
Til brug med (applikation) Kulhydratanalyse, Kulhydrater, Farmaceutisk analyse
Partikelstørrelse 0,25μ m
Temperaturområde 50 °C til 250/260 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Polar