Få mere at vide
SGE™ BPX70 Kapillærsøjler
Beskrivelse
Specielt udviklet til analyse af fedtsyremethylestere (FAME'er)
- Den eneste stationære fase med høj temperatur og højt cyanopropylindhold, der bruges rutinemæssigt til GC/MS-applikationer
- (70%) - Cyanopropyl (ækvivalent) polysilphenylen-siloxan
Foreslåede primære applikationer til BPX70-kolonner:
Fedtsyremethylestere (FAMEs)
Farmaceutiske
sukkerarter
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | SGE™ BPX70 |
| Til brug med (applikation) | Kulhydratanalyse, Kulhydrater, Farmaceutisk analyse |
| Partikelstørrelse | 0,25μ m |
| Temperaturområde | 50 °C til 250/260 °C |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 25 m |
| Polaritet | Polar |