Få mere at vide
SGE™ BP20 (WAX) Kapillærsøjler
Artikelnummer. 12995581
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12995581
Brand: SGE™ 054451
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Industristandard WAX søjler
  • Meget polær polyethylenglycol (PEG) fase
  • Tværbundet for stabilitet og vask
  • Også ideel til xylen og aromatisk isomer
  • 0,1 til μ1 m filmtykkelse: 20° til 260/280 °C
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase SGE™ BP20 (voks)
Til brug med (applikation) Ketonanalyse, Ketoner, Aldehydanalyse, Duftanalyse
Partikelstørrelse 1μ m
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Polar