Få mere at vide
SGE™ BP20 (WAX) Kapillærsøjler
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Meget polær polyethylenglycol (PEG) fase
- Tværbundet for stabilitet og vask
- Også ideel til xylen og aromatisk isomer
- 0,1 til μ1 m filmtykkelse: 20° til 260/280 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | SGE™ BP20 (voks) |
| Til brug med (applikation) | Ketonanalyse, Ketoner, Aldehydanalyse, Duftanalyse |
| Partikelstørrelse | 0,25μ m |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Polar |