Få mere at vide
SGE™ BP1 Kapillærsøjler
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- 100% dimethylpolysiloxan
- Ekstremt lavblødende fase med en høj temperaturgrænse på 320/340 °C
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | SGE™ BP1 |
| Til brug med (applikation) | Fenolanalyse, Aromatisk analyse, Pesticidanalyse, Fenoler, Herbicidanalyse, Aminer |
| Partikelstørrelse | 0,25μ m |
| Temperaturområde | -60 °C til +340/360 °C |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Ikke polær |