Få mere at vide
SGE™ BP1 Kapillærsøjler
Artikelnummer. 15208643
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15208643
Brand: SGE™ 054090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Industristandard ikke-polær fase velegnet til alle rutineanalyser
  • 100% dimethylpolysiloxan
  • Ekstremt lavblødende fase med en høj temperaturgrænse på 320/340 °C
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase SGE™ BP1
Til brug med (applikation) Aminer analyse, Aromatisk analyse, Pesticidanalyse, Fenoler, Herbicidanalyse, Aminer
Partikelstørrelse 1μ m
Temperaturområde -60 °C til +340/360 °C
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Ikke polær