Få mere at vide
SGE™ Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , Valco Ventiler med fast nål
Oversigt:
Aftagelig nålesprøjte med aftageligt stempel
HPLC-ventilsprøjte med fast LC-nål
SuperFlex-stempel, fast LC-nål
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
- Fast nål
- Til brug med For Rheodyne™ og Valco™ Ventiler
Tekniske data
Tekniske data
| Type | sprøjte |
| Nålemåler | 22 G |
| Til brug med (applikation) | Beckman/Altex, Rheodyne™ , SSI instrumenter og valco-ventiler |
| Oversigt | Aftagelig nålesprøjte med aftageligt stempel |
| Længde (metrisk) | 50.8 mm |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,028 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.71 mm |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |