Få mere at vide
SGE™ Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , Valco Ventiler med fast nål
Artikelnummer. 10176920
Oversigt:
Aftagelig nålesprøjte med aftageligt stempel
HPLC-ventilsprøjte med fast LC-nål
SuperFlex-stempel, fast LC-nål
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 10176920
Brand: SGE™ 002300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brugt med Rheodyne™ og Valco™ Ventiler. SGE Analytical Science™ Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , Valco Ventiler med fast nål har en 22 gauge.
  • Fast nål
  • Til brug med For Rheodyne™ og Valco™ Ventiler
Tekniske data
Type sprøjte
Nålemåler 22 G
Til brug med (applikation) Beckman/Altex, Rheodyne™ , SSI instrumenter og valco-ventiler
Oversigt SuperFlex-stempel, fast LC-nål
Diameter (engelsk) Indre 0,028 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.71 mm
Volumen (metrisk) 10μ l