Få mere at vide
Trajan™ Autosampler sprøjter med aftagelig nål til Bruker (Varian ) CP-8400/8410, CP-9010/9050
Artikelnummer. 15243563
Skift visning
Nålemåler:
23 G
26 G
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Diameter (engelsk) ydre nål:
0,018 tommer.
0,024 tommer.
Model-:
10F-VA8400/BT-5/0,63C
10R-BT-GT-0,47C
10R-VA8400-5/0,47C
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Tilslutningstype Diameter (engelsk) ydre nål Model- unitSize
15243563 23 G Fast 0,024 tommer. 10F-VA8400/BT-5/0,63C Hver
15258463 26 G Aftagelig 0,018 tommer. 10R-BT-GT-0,47C Hver
15288453 26 G Aftagelig 0,018 tommer. 10R-VA8400-5/0,47C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15243563 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 002951
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding
  • Borosilikatglastønde for styrke og træghed.
  • Nåle i rustfrit stål for inerthed, styrke og korrosionsbestandighed.
  • Rygning bag vægten hjælper med hurtig og præcis aflæsning af sprøjtens skala.
  • Metal bagflange giver stabilitet og modstår brud.
  • Metal nålehætte på sprøjtebeholder beskytter og forbedrer sprøjtens levetid.
  • Sprøjter er individuelt testet for kvalitet, der sikrer pålidelighed og overensstemmelse.
  • Unikt emballagedesign eliminerer mulig kontaminering i sprøjten.
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 1,9 tommer.
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 10F-VA8400/BT-5/0,63C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Bruger/Varian CP-8400/8410, CP-9010/9050
Tilslutningstype Fast