Få mere at vide
Trajan™ Autosampler sprøjter
Artikelnummer. p-185366
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
10μ l
Nålemåler:
23 G
25 g
26 G
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Stempel-ind, gentagelsesadapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Til brug med (udstyr):
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 og AS800, GC autosampler sprøjte
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 og AS80, triPlus
PerkinElmer Autosystem
Shimadzu AOC 14, 17, 20 og 20i GC'er
Varian 8035, 8100 og 8200 GC autosamplere
Artikelnummer. 10214942
Brand: Trajan™ 000553
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udskift sprøjter til Agilent™ teknologier, Varian™ , Perkin Elmer™ , Shimadzu™ , Carlo Erba™ , Fisons™ , CTC/Leap™ , Hitachi™ , og mere
Sprøjtenåle er keglespidser, medmindre andet er angivet.
Ordreinfo
Yderligere sprøjter er tilgængelige til andre autosamplere fremstillet af de her repræsenterede producenter, samt sprøjter til Unicam™ , Waters™ , og Siemens™ instrumenter. For information, kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (stempel)
Nålemåler 23 G
Diameter (metrisk) indre nål 0.15 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Længde (engelsk) Nål 2,7 tommer
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 1BR-7-RAX
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 1μ L
Nålespids stil Kegle
Tilslutningstype Stempel-ind, gentagelsesadapter