Få mere at vide
Trajan™ Autosampler sprøjter
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
10μ l
Nålemåler:
23 G
25 g
26 G
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Stempel-ind, gentagelsesadapter
Til brug med (udstyr):
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 og AS800, GC autosampler sprøjte
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 og AS80, triPlus
PerkinElmer Autosystem
Shimadzu AOC 14, 17, 20 og 20i GC'er
Varian 8035, 8100 og 8200 GC autosamplere
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Udskift sprøjter til Agilent™ teknologier, Varian™ , Perkin Elmer™ , Shimadzu™ , Carlo Erba™ , Fisons™ , CTC/Leap™ , Hitachi™ , og mere
Sprøjtenåle er keglespidser, medmindre andet er angivet.
Ordreinfo
Yderligere sprøjter er tilgængelige til andre autosamplere fremstillet af de her repræsenterede producenter, samt sprøjter til Unicam™ , Waters™ , og Siemens™ instrumenter. For information, kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,01 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.47 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (engelsk) | 1,65 tommer |
| Længde (engelsk) Nål | 1,6 tommer. |
| Længde (metrisk) | 42 mm |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 0.5BR-S-0.63C |
| Mængde | Ea. |
| Vis mere |