Få mere at vide
Trajan™ Autosampler sprøjter
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
10μ l
Nålemåler:
23 G
25 g
26 G
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Stempel-ind, gentagelsesadapter
Til brug med (udstyr):
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 og AS800, GC autosampler sprøjte
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 og AS80, triPlus
PerkinElmer Autosystem
Shimadzu AOC 14, 17, 20 og 20i GC'er
Varian 8035, 8100 og 8200 GC autosamplere
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
Udskift sprøjter til Agilent™ teknologier, Varian™ , Perkin Elmer™ , Shimadzu™ , Carlo Erba™ , Fisons™ , CTC/Leap™ , Hitachi™ , og mere
Sprøjtenåle er keglespidser, medmindre andet er angivet.
Order Info
Yderligere sprøjter er tilgængelige til andre autosamplere fremstillet af de her repræsenterede producenter, samt sprøjter til Unicam™ , Waters™ , og Siemens™ instrumenter. For information, kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Specifications
Specifications
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,02 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (engelsk) | 1,65 tommer |
| Længde (engelsk) Nål | 1,6 tommer. |
| Længde (metrisk) | 42 mm |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 5F-S-0.63C |
| Mængde | Ea. |
| Show More |