Få mere at vide
Trajan™ Autosampler sprøjter
Artikelnummer. 10143402
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
10μ l
Nålemåler:
23 G
25 g
26 G
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Stempel-ind, gentagelsesadapter
Til brug med (udstyr):
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 og AS800, GC autosampler sprøjte
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 og AS80, triPlus
PerkinElmer Autosystem
SGE
Shimadzu AOC 14, 17, 20 og 20i GC'er
Varian 8035, 8100 og 8200 GC autosamplere
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Tilslutningstype Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10143402 5μ L 23 G Fast PerkinElmer Autosystem Hver
10214942 1μ L 23 G Stempel-ind, gentagelsesadapter SGE Hver
10452561 0,5μ L 23 G Aftagelig Shimadzu AOC 14, 17, 20 og 20i GC'er Hver
10611813 5μ L 26 G Fast PerkinElmer Autosystem Hver
10033662 5μ L 26 G Fast Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 og AS800, GC autosampler sprøjte Hver
10245799 5μ L 23 G Fast Shimadzu AOC 14, 17, 20 og 20i GC'er Hver
10577922 10μ l 26 G Aftagelig Shimadzu AOC 14, 17, 20 og 20i GC'er Hver
10380611 10μ l 23 G Aftagelig Shimadzu AOC 14, 17, 20 og 20i GC'er Hver
10316772 10μ l 25 g Aftagelig Varian 8035, 8100 og 8200 GC autosamplere Hver
10431031 10μ l 26 G Fast Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 og AS80, triPlus Hver
15208473 10μ l 26 G Aftagelig Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 og AS80, triPlus Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10143402 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 001954
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Udskift sprøjter til Agilent™ teknologier, Varian™ , Perkin Elmer™ , Shimadzu™ , Carlo Erba™ , Fisons™ , CTC/Leap™ , Hitachi™ , og mere
Sprøjtenåle er keglespidser, medmindre andet er angivet.
Ordreinfo
Yderligere sprøjter er tilgængelige til andre autosamplere fremstillet af de her repræsenterede producenter, samt sprøjter til Unicam™ , Waters™ , og Siemens™ instrumenter. For information, kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Længde (engelsk) Nål 2,7 tommer
Længde (metrisk) 70 mm
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 5F-PE-GT-0,63C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5μ L
Længde (metrisk) nål 70 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) PerkinElmer Autosystem
Tilslutningstype Fast