Få mere at vide
Trajan™ Autosampler sprøjter
Artikelnummer. 10033662
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
10μ l
Nålemåler:
23 G
25 g
26 G
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Stempel-ind, gentagelsesadapter
Til brug med (udstyr):
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 og AS800, GC autosampler sprøjte
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 og AS80, triPlus
PerkinElmer Autosystem
Shimadzu AOC 14, 17, 20 og 20i GC'er
Varian 8035, 8100 og 8200 GC autosamplere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10033662
Brand: Trajan™ 001982
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udskift sprøjter til Agilent™ teknologier, Varian™ , Perkin Elmer™ , Shimadzu™ , Carlo Erba™ , Fisons™ , CTC/Leap™ , Hitachi™ , og mere
Sprøjtenåle er keglespidser, medmindre andet er angivet.
Ordreinfo
Yderligere sprøjter er tilgængelige til andre autosamplere fremstillet af de her repræsenterede producenter, samt sprøjter til Unicam™ , Waters™ , og Siemens™ instrumenter. For information, kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Nålemåler 26 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,01 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 1,9 tommer.
Længde (metrisk) 51 mm
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 5F-C/T-5/0.47C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5μ L
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 og AS800, GC autosampler sprøjte
Tilslutningstype Fast