Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ SGE Analytical Science Kvartsuld
Artikelnummer. 15259193
Skift visning
Til brug med (udstyr):
GC indløbsforing
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15259193 GC indløbsforing Hver
1 options
Artikelnummer. 15259193 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 18060001
Forventet forsendelse: 27-01-2027
GC indløbsforing til brug med Pyrojector II og pyrolysekromatografi.
  • Kapillær GC med høj opløsning
  • Til brug med pyrolysekromatografiapplikationer
  • Fungerer i forbindelse med Pyrojector II, som termisk fragmenterer i det væsentlige ikke-flygtige molekyler til flygtige fragmenter, hvilket gør dem egnede til kromatografisk analyse
Tekniske data
Til brug med (udstyr) GC indløbsforing
Materiale Kvarts
Produkttype Kvartsuld
Vægt (metrisk) 0.5 g