Få mere at vide
Trajan™ 5uL stempel-i-nåle sprøjter
Artikelnummer. 10441401
Volumen (metrisk):
5μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10441401
Brand: Trajan™ 000850
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at give høj præcision og nøjagtighed til små volumen injektioner.
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • 8 mm OD cylinder med gentagelsesadapter
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Volumen (metrisk) 5μ L
Nålespids stil Kegle