Få mere at vide
SGE™ 15% Graphite/85% Vespel™ Reducing Ferrules
Diameter (metrisk) indvendig:
0,02 cm
0,03 cm
0,05 cm
0,08 cm
0,6 cm
0,63 cm
Længde (metrisk):
0,37 cm
0,74 cm
Bredde (metrisk):
0,32 cm
0,64 cm
0,95 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Mechanically robust for long lifetimes
- Form strong grip with capillary column
- Maximum temperature: 300°C (572°F)
- Must retighten after initial temperature cycles
- Cannot be reused
- Preconditioned under nitrogen for low-bleed performance
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Reducing Ferrule |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 0.031 in. |
| Til brug med (applikation) | GC |
| Længde (metrisk) | 0,74 cm |
| Bredde (engelsk) | 0.25 in. |
| Bredde (metrisk) | 0,64 cm |
| Materiale | 15% Graphite, 85% Vespel |
| Diameter (metrisk) indvendig | 0,08 cm |