Få mere at vide
SGE™ 15% Graphite/85% Vespel™ Reducing Ferrules
Artikelnummer. 10300661
Diameter (metrisk) indvendig:
0,02 cm
0,03 cm
0,05 cm
0,08 cm
0,6 cm
0,63 cm
Længde (metrisk):
0,37 cm
0,74 cm
Bredde (metrisk):
0,32 cm
0,64 cm
0,95 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10300661
Brand: SGE™ 072654
Mechanically robust for long lifetimes
  • Form strong grip with capillary column
  • Maximum temperature: 300°C (572°F)
  • Must retighten after initial temperature cycles
  • Cannot be reused
  • Preconditioned under nitrogen for low-bleed performance
Tekniske data
Type Reducing Ferrule
Diameter (engelsk) Indvendig 0.019 in.
Til brug med (applikation) GC
Længde (metrisk) 0,37 cm
Bredde (engelsk) 0.0177 to 0.0208 in.
Bredde (metrisk) 0,32 cm
Til brug med (udstyr) Agilent Technologies (Hewlett-Packard), GC/MS Interface Connections, and PerkinElmer Detectors/Injectors
Materiale 15% Graphite, 85% Vespel
Diameter (metrisk) indvendig 0,05 cm