Få mere at vide
Trajan™ SGE™ 100% grafitrør
Artikelnummer. 11977957
Skift visning
Temperatur (metrisk) Maks:
450 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Maks Pakningsstørrelse
11977957 450 °C Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11977957 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 072601
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Danner en stabil tætning med kapillarsøjler
Brug i Agilent Technologies™ (HP ) detektorer og injektorer ved atmosfærisk tryk (f.eks. FID)
  • Blød 100% grafit er porøs for ilt
  • Danner en stabil tætning med kapillarsøjler
  • Genanvendelig på andre kapillærsøjler
  • Maksimal temperatur: 450 °C (842 °F)
  • Forkonditioneret under nitrogen for lav-blødningsydelse
  • SG-072635 og SG-072636 har kort ferrule kropsstil, der passer til standard HP injektor/detektor kapillarmøtrikker
  • Ikke til GC/MS-interface
Tekniske data
Type Udskiftning af ferrule
Til brug med (applikation) GC
Temperatur (engelsk) Max. 842 °F
Temperatur (metrisk) Maks 450 °C
Til brug med (udstyr) 0,25 tommer ydre dia. Pakket gaskromatografisøjle
Materiale 100% grafit