Få mere at vide
Trajan™ SGE™ 100% grafitrør
Artikelnummer. 11952627
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
0,08 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Pakningsstørrelse
11952627 0,08 cm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11952627 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 0726082
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Danner en stabil tætning med kapillarsøjler
Brug i Agilent Technologies™ (HP ) detektorer og injektorer ved atmosfærisk tryk (f.eks. FID)
  • Blød 100% grafit er porøs for ilt
  • Danner en stabil tætning med kapillarsøjler
  • Genanvendelig på andre kapillærsøjler
  • Maksimal temperatur: 450 °C (842 °F)
  • Forkonditioneret under nitrogen for lav-blødningsydelse
  • SG-072635 og SG-072636 har kort ferrule kropsstil, der passer til standard HP injektor/detektor kapillarmøtrikker
  • Ikke til GC/MS-interface
Tekniske data
Type Reducerende ferrule
Diameter (engelsk) Indvendig 0,031 tommer.
Til brug med (applikation) GC
Temperatur (engelsk) Max. 842 °F
Temperatur (metrisk) Maks 450 °C
Til brug med (udstyr) GC14 A, GC17 A, GC2010 og GC2014 kolonne-id 0,45 til 0,53 mm detektor/injektorer
Materiale 100% grafit
Diameter (metrisk) indvendig 0,08 cm