Få mere at vide
Trajan™ SGE™ 100% grafitrør
Til brug med (udstyr):
0,0625 tommer. Swagelok eller SGE Kort stil SSN møtrikker, Agilent HP , Varian GC-systemer, 0,1 til 0,32 mm ID
GC Anvendes med injektorer og detektorer ved atmosfærisk tryk, passer til kolonne ID 0,045 til 0,053 cm
GC, 0,0625 tommer. Møtrik, Perkin Elmer og Varian Instrumenter
GC-injektorer og -detektorer ved atmosfærisk tryk
GC-kromatografi brugt med injektorer og detektorer ved atmosfærisk tryk, passer til kolonne-ID 0,01 t
Type:
Ferrule
Kort ferrule
Reducerende ferrule
Til brug med (applikation):
For kolonne-id 0,1 til 0,32 mm
For kolonne-id 0,45 til 0,53 mm
GC
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Brug i Agilent Technologies™ (HP ) detektorer og injektorer ved atmosfærisk tryk (f.eks. FID)
- Blød 100% grafit er porøs for ilt
- Danner en stabil tætning med kapillarsøjler
- Genanvendelig på andre kapillærsøjler
- Maksimal temperatur: 450 °C (842 °F)
- Forkonditioneret under nitrogen for lav-blødningsydelse
- SG-072635 og SG-072636 har kort ferrule kropsstil, der passer til standard HP injektor/detektor kapillarmøtrikker
- Ikke til GC/MS-interface
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Reducerende ferrule |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 0,019 tommer. |
| Til brug med (applikation) | GC |
| Temperatur (metrisk) Maks | 450 °C |
| Bredde (engelsk) | 0,012 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 0.032 cm |
| Til brug med (udstyr) | GC-injektorer og -detektorer ved atmosfærisk tryk |
| Materiale | 100% grafit |
| Diameter (metrisk) indvendig | 0.05 cm |