Få mere at vide
SGC707, MedChemExpress
Beskrivelse
SGC707 is a first-in-class PRMT3 chemical probe which is a potent, selective, and cell-active allosteric inhibitor of PRMT3 with IC50 of 31 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SGC707 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1687736-54-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H18N4O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (335.19 mM) |
| SMIL | O=C(NCC(N1CCCC1)=O)NC2=CC=C3C=NC=CC3=C2 |
| Vis mere |